meta-Phosphorsäure stabilisiert ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
450250025 450251000 450255000
ACRO450250025EA 712 EUR InStock
ACRO450250025 ACRO450251000 ACRO450255000
meta-Phosphorsäure stabilisiert ACS
meta-Phosphoric acid
Formel: (HPO₃)n
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Stabilizer 57.0 to 63.0 % NaPO3
Titration with NaOH 33.5 to 36.5 % (HPO3)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance ≤0.02 % (as H3PO3)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge