4'-Fluorobiphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
450320050
ACRO450320050EA 138 EUR InStock
ACRO450320050
4'-Fluorobiphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
4'-Fluorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₈ClFO₂S
Melting Pt: 82…84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631921
CAS-Nummer: 116748-66-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 85 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge