Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

451180010 451180050
ACRO451180010EA 103 EUR InStock
ACRO451180010 ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate


Formel: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861753
CAS-Nummer: 193269-78-2
UN: 2735
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge