Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Hydroxymethyl)benzonitril 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

454650010 454650050 454650250
ACRO454650010EA 55 EUR InStock
ACRO454650010 ACRO454650050 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitril 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitril


Formel: C₈H₇NO
Melting Pt: 41…42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00870633
CAS-Nummer: 874-89-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge