Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acarbose 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


459080010 459080050
ACRO459080010EA 92.6 EUR InStock
ACRO459080010 ACRO459080050
Acarbose 95%
Acarbose


Formel: C₂₅H₄₃NO₁₈
MW: 645.61 g/mol
Melting Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00869592
CAS-Nummer: 56180-94-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +168° to +183° (20°C, 589 nm) (1 % in water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge