Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oseltamivir phosphate 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

461170010 461170050
ACRO461170010EA 60.3 EUR InStock
ACRO461170010 ACRO461170050
Oseltamivir phosphate 98%
Oseltamivir phosphate


Formel: C₁₆H₂₈N₂O₄·H₃PO₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08059548
CAS-Nummer: 204255-11-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20°C, 589 nm) (1 % in water) (on dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge