Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kartogenin

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

464660010 464662500
ACRO464660010EA 382 EUR InStock
ACRO464660010 ACRO464662500
Kartogenin
Kartogenin
  • Bioactive


Formel: C₂₀H₁₅NO₃
Melting Pt: >280 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00560510
CAS-Nummer: 4727-31-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge