Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tofacitinib (CP-690550) citrate

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


466530010 466532500
ACRO466530010EA 477 EUR InStock
ACRO466530010 ACRO466532500
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Tofacitinib (CP-690550) citrate


Formel: C₁₆H₂₀N₆O·C₆H₈O₇
Melting Pt: 198°C…202°C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11616529
CAS-Nummer: 540737-29-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Solubility (5mg/ml DMSO, warmed) Clear solution

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge