Membranfilter, Nylon
Lieferant: ADVANTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N500A047A
ADVTN500A047AEA 339 EUR InStock
ADVTN500A047A
Membranfilter, Nylon
Filter Membranfilter
Diese Membranfilter sind von Natur aus hydrophile Membranen, die durch Imprägnieren eines Polyestergewebes mit Nylon hergestellt werden und zur HPLC-Probenvorbereitung, zum Sterilisieren biologischer Lösungen oder Puffer oder zur Vakuumentgasung verwendet werden.
  • Hohe Festigkeit und Hitzebeständigkeit
  • Bindet Proteine, DNA und RNA
  • Reine, vernachlässigbare organische Extrahierungen
  • Maximale Betriebstemperatur: 180 °C
  • Kompatibel mit vielen wässrigen und alkoholischen Lösungsmitteln und Lösungen
Für HPLC-Probenvorbereitung geeignet. Filter sterilisieren und klären wässrige und organische Lösungsmittellösungen, einschließlich Puffer, mikrobiologische und Gewebekulturlösungen. Vakuumentgasung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge