Sirupflaschen, enger Hals
Lieferant: APG EUROPE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1000019
ALUG1000019EA 43.4 EUR InStock
ALUG1000019
Sirupflaschen, enger Hals
Flaschen Glasflaschen
Diese füllfertigen Sirupflaschen bestehen aus klarem Glas Typ 3 mit Schraubverschluss PP 28.
  • Formglas in pharmazeutischer Qualität
  • SGD-Formreferenz 52473
  • Die Lichtdurchlässigkeit für Braunglas entspricht vollständig USP und EP
  • Saubere, partikuläre und mikrobiologische Kontrolle
  • Typ: Alpha
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge