[EN]THERMOMETER ASTM -8+32:0.1C BLUE DK 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
[EN]THERMOMETER ASTM -8+32:0.1C BLUE DK 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
[EN]THERMOMETER ASTM -8+32:0.1°C BLUE DK 1 * 1 ST AMARA300860-CBDKD5 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A300860-CBDKD5
Lokale Artikelnummer:: AMARA300860-CBDKD5
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder