Thermom. ähnlich ASTM 68 C, Stabform, weißbelegt, 145+205:0,2°C, Gallium-Fll., ganztauchend justiert, 379x7-8mm, widerstandsfähige E infärbung, mit Hilfsskala bei 0°C staatlich geeicht, mit Eichschein mit 5 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermom. ähnlich ASTM 68 C, Stabform, weißbelegt, 145+205:0,2°C, Gallium-Fll., ganztauchend justiert, 379x7-8mm, widerstandsfähige E infärbung, mit Hilfsskala bei 0°C staatlich geeicht, mit Eichschein mit 5 Prüfpunkten 1 * 1 ST AMARA300960-GA/VC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A300960-GA/VC
Lokale Artikelnummer:: AMARA300960-GA/VC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder