ASTM-Thermom., S117C, weibelegt, 23,9+30,1:0,01C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialf llung, ganztauchend justiert, max.625x7-8mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei +25C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
ASTM-Thermom., S117C, weibelegt, 23,9+30,1:0,01C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialf llung, ganztauchend justiert, max.625x7-8mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei +25C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
ASTM-Thermom., S117C, weißbelegt, 23,9+30,1:0,01°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfü llung, ganztauchend justiert, max.625x7-8mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein bei +25°C 1 * 1 ST AMARA301560-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A301560-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA301560-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder