Thermometer, Stabform, hnlich ASTM 129 C, weibelegt, 91,6+94,4:0,05C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetze nder blauer Spezialfllung, ganztauchend justiert, max.310x6-8mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer, Stabform, hnlich ASTM 129 C, weibelegt, 91,6+94,4:0,05C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetze nder blauer Spezialfllung, ganztauchend justiert, max.310x6-8mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer, Stabform, ähnlich ASTM 129 C, weißbelegt, 91,6+94,4:0,05°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetze nder blauer Spezialfüllung, ganztauchend justiert, max.310x6-8mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0° 1 * 1 ST AMARA301830-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A301830-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA301830-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder