Thermometer hnlich IP 72 C, Stabform, weibelegt, -37+21:0,5C, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapilla rinnenbeschichtung, Eintauch 76mm, 355x6-8mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich IP 72 C, Stabform, weibelegt, -37+21:0,5C, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapilla rinnenbeschichtung, Eintauch 76mm, 355x6-8mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich IP 72 C, Stabform, weißbelegt, -37+21:0,5°C, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapilla rinnenbeschichtung, Eintauch 76mm, 355x6-8mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARA341010-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A341010-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA341010-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder