Thermometer hnlich IP 101 C, Stabform, weibelegt, 20+150:1C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blau er Spezialfllung, Eintauch 57mm, 290x6-8mm, mit Werkprfschein bei +100C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich IP 101 C, Stabform, weibelegt, 20+150:1C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blau er Spezialfllung, Eintauch 57mm, 290x6-8mm, mit Werkprfschein bei +100C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich IP 101 C, Stabform, weißbelegt, 20+150:1°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blau er Spezialfüllung, Eintauch 57mm, 290x6-8mm, mit Werkprüfschein bei +100°C 1 * 1 ST AMARA341450-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A341450-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA341450-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder