Thermometer hnlich BS 1365, SA105C/total, 45+105:0,5C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spez ieller Kapillarinnenbeschichtung, 215mm lang, Eintauch total, widerstandsfhige Einfrbung, mt Werkprfschein bei +10 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 1365, SA105C/total, 45+105:0,5C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spez ieller Kapillarinnenbeschichtung, 215mm lang, Eintauch total, widerstandsfhige Einfrbung, mt Werkprfschein bei +10 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich BS 1365, SA105C/total, 45+105:0,5°C, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spez ieller Kapillarinnenbeschichtung, 215mm lang, Eintauch total, widerstandsfähige Einfärbung, mt Werkprüfschein bei +10 1 * 1 ST AMARA402502-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A402502-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA402502-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder