Thermometer hnlich BS 1365, SA255C/80, 195+255:0,5C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 215mm lang, Eintauch 80mm, widerstands fhige Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 1365, SA255C/80, 195+255:0,5C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 215mm lang, Eintauch 80mm, widerstands fhige Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich BS 1365, SA255C/80, 195+255:0,5°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 215mm lang, Eintauch 80mm, widerstands fähige Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST AMARA402528-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A402528-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARA402528-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder