Thermometer hnlich BS 593, F200C/100, 148+202:0,2C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 395mm lang, 100mm Eintauch, widerstands fhige Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 593, F200C/100, 148+202:0,2C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 395mm lang, 100mm Eintauch, widerstands fhige Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich BS 593, F200C/100, 148+202:0,2°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 395mm lang, 100mm Eintauch, widerstands fähige Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST AMARA403392-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A403392-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARA403392-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder