Präzisionsthermometer, NS 14,5 / 23
Lieferant: AMARELL, ARNO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D262014-CB D262016-CB D262234-FL D262236-FL D262238-FL D262242-EF D262330-FL D262332-FL D262334-FL D262338-EF D262350-FL D262352-FL D262354-FL D262358-EF D262370-FL D262374-FL D262378-EF D262390-FL D262394-FL D262398-EF D262410-FL D262414-FL D262418-EF D262430-FL D262434-FL D262438-EF D262450-FL D262454-FL D262458-EF D262490-FL D262494-FL D262498-EF
AMARD262014-CBEA 0 EUR InStock
AMARD262014-CB AMARD262016-CB AMARD262234-FL AMARD262236-FL AMARD262238-FL AMARD262242-EF AMARD262330-FL AMARD262332-FL AMARD262334-FL AMARD262338-EF AMARD262350-FL AMARD262352-FL AMARD262354-FL AMARD262358-EF AMARD262370-FL AMARD262374-FL AMARD262378-EF AMARD262390-FL AMARD262394-FL AMARD262398-EF AMARD262410-FL AMARD262414-FL AMARD262418-EF AMARD262430-FL AMARD262434-FL AMARD262438-EF AMARD262450-FL AMARD262454-FL AMARD262458-EF AMARD262490-FL AMARD262494-FL AMARD262498-EF
Präzisionsthermometer, NS 14,5 / 23
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Präzisionsthermometer mit Normschliff sind eichfähig. Ideal für den Einsatz im Labor in Glasapparaturen.
  • Gefertigt nach nationalen und internationalen Normen
  • Einschlussform
  • Richterverschluss, oben rund zu
  • Mit verschiedenen Füllungen erhältlich
Füllung: Propylencarbonat ('Prop'; nicht benetzend durch Kapillarinnenbeschichtung), Petroleum ('Pet'), Isoamylbenzoat ('IsoB') oder hydriertes Mineralöl ('MinO').
Eintauchtiefe = Länge des Unterteils
* Länge = Länge des Oberteils
Verpackung: Verpackt in transparenter quadratischer Kunststoffhülle.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge