Allgebrauchstherm., fr Schulen, Stabform, ohne Skale, -10+110:1C, 300x6-7mm, weibelegt, rote Spezialfllung, ganz eintauchend, ob en mit Ring 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Allgebrauchstherm., fr Schulen, Stabform, ohne Skale, -10+110:1C, 300x6-7mm, weibelegt, rote Spezialfllung, ganz eintauchend, ob en mit Ring 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Allgebrauchstherm., für Schulen, Stabform, ohne Skale, -10+110:1°C, 300x6-7mm, weißbelegt, rote Spezialfüllung, ganz eintauchend, ob en mit Ring 1 * 1 ST AMARG11720-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: G11720-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARG11720-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder