Arometer DIN 12791/BS 718, Serie S 50 SP Przision, 0,800-0,850:0,001g/cm , ohne Therm., Bezugstemp. 15C, max. 190mm lang, eichfh ig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Arometer DIN 12791/BS 718, Serie S 50 SP Przision, 0,800-0,850:0,001g/cm , ohne Therm., Bezugstemp. 15C, max. 190mm lang, eichfh ig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Aräometer DIN 12791/BS 718, Serie S 50 SP Präzision, 0,800-0,850:0,001g/cm , ohne Therm., Bezugstemp. 15°C, max. 190mm lang, eichfäh ig 1 * 1 ST AMARH811208 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H811208
Lokale Artikelnummer:: AMARH811208
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder