Lactodensimeter nach Quevenne, 15-40:1/1, mit Therm. im Stengel, 0+40:1C, rote oder blaue Spezialfllung, Bezugstemp. 15C, Ablesun g oben, 270mm lang 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Lactodensimeter nach Quevenne, 15-40:1/1, mit Therm. im Stengel, 0+40:1C, rote oder blaue Spezialfllung, Bezugstemp. 15C, Ablesun g oben, 270mm lang 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Lactodensimeter nach Quevenne, 15-40:1/1, mit Therm. im Stengel, 0+40:1°C, rote oder blaue Spezialfüllung, Bezugstemp. 15°C, Ablesun g oben, 270mm lang 1 * 1 ST AMARH841080-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H841080-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARH841080-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder