Sudhausspindel, 5-25:0,2%mas, mit Therm. +5+25:0,2C mit roter oder blauer Spezialfllung, Korrekturskale PTB I 3685/29, Ablesung ob en, Bezugstemp. 20C, 400mm lang, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Sudhausspindel, 5-25:0,2%mas, mit Therm. +5+25:0,2C mit roter oder blauer Spezialfllung, Korrekturskale PTB I 3685/29, Ablesung ob en, Bezugstemp. 20C, 400mm lang, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Sudhausspindel, 5-25:0,2%mas, mit Therm. +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, Korrekturskale PTB I 3685/29, Ablesung ob en, Bezugstemp. 20°C, 400mm lang, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARH847322-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H847322-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARH847322-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder