Aspirations-Psychrometer nach Assmann, hnlich DIN 50012, komplett mit Federkraft-Aspirator, 2 Therm. hnlich DIN 58661, -35+40:0,2 C, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Baumschraube, graphische Au 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Aspirations-Psychrometer nach Assmann, hnlich DIN 50012, komplett mit Federkraft-Aspirator, 2 Therm. hnlich DIN 58661, -35+40:0,2 C, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Baumschraube, graphische Au 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Aspirations-Psychrometer nach Assmann, ähnlich DIN 50012, komplett mit Federkraft-Aspirator, 2 Therm. ähnlich DIN 58661, -35+40:0,2° C, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Baumschraube, graphische Au 1 * 1 ST AMARK175130-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K175130-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARK175130-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder