Erdboden-Tiefentherm., hnlich DIN 58664, -10+30:0,1C, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Einbaulnge 500mm, komplett mit Fhrungsrohr aus Kunststoff, Schutzkappe und Dichtring, mit 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Erdboden-Tiefentherm., hnlich DIN 58664, -10+30:0,1C, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Einbaulnge 500mm, komplett mit Fhrungsrohr aus Kunststoff, Schutzkappe und Dichtring, mit 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Erdboden-Tiefentherm., ähnlich DIN 58664, -10+30:0,1°C, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Einbaulänge 500mm, komplett mit Führungsrohr aus Kunststoff, Schutzkappe und Dichtring, mit 1 * 1 ST AMARK188450-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K188450-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARK188450-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder