Anschtztherm., +98+152:0,1C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschi chtung, 340x5-6mm, Eintauch total, oben mit Knopf, mit Werkprfschein bei +100C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Anschtztherm., +98+152:0,1C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschi chtung, 340x5-6mm, Eintauch total, oben mit Knopf, mit Werkprfschein bei +100C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Anschütztherm., +98+152:0,1°C, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschi chtung, 340x5-6mm, Eintauch total, oben mit Knopf, mit Werkprüfschein bei +100°C 1 * 1 ST AMARN60076-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N60076-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARN60076-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder