Anschütztherm., ähnlich DIN, +298+360:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, 175x5-6mm, Eintauch total, R ichterverschluss mit Knopf, staatlich geeicht, mit Eichschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Anschütztherm., ähnlich DIN, +298+360:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, 175x5-6mm, Eintauch total, R ichterverschluss mit Knopf, staatlich geeicht, mit Eichschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST AMARN60172-GA/VC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N60172-GA/VC
Lokale Artikelnummer:: AMARN60172-GA/VC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder