Amarell-Spezial-Therm., +148+202:0,1°C, Einschlussform, Kap. rund, unbelegt, Gallium-Füllung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss m it Knopf, mit Hilfsskala bei 0°C, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein mit 4 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Amarell-Spezial-Therm., +148+202:0,1°C, Einschlussform, Kap. rund, unbelegt, Gallium-Füllung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss m it Knopf, mit Hilfsskala bei 0°C, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein mit 4 Prüfpunkten 1 * 1 ST AMARN61626-GA/CC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N61626-GA/CC
Lokale Artikelnummer:: AMARN61626-GA/CC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder