Feintherm. hnlich Landsberger, +51+68:0,05C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillari nnenbeschichtung, Eintauch total, ca.300x9mm, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein bei +50C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Feintherm. hnlich Landsberger, +51+68:0,05C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillari nnenbeschichtung, Eintauch total, ca.300x9mm, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein bei +50C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Feintherm. ähnlich Landsberger, +51+68:0,05°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillari nnenbeschichtung, Eintauch total, ca.300x9mm, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprüfschein bei +50°C 1 * 1 ST AMARN63806-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N63806-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARN63806-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder