Przisions-Therm., hnlich ISO 656, kurze Form, +49+61:0,1C, Milchglasskala, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezi eller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0C, mit 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Przisions-Therm., hnlich ISO 656, kurze Form, +49+61:0,1C, Milchglasskala, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezi eller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0C, mit 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Präzisions-Therm., ähnlich ISO 656, kurze Form, +49+61:0,1°C, Milchglasskala, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezi eller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0°C, mit 1 * 1 ST AMARN65714-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N65714-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARN65714-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder