Bimetall-Zeigertherm., axial, 0+120:2C, Einbaulnge 45mm, Gehuse-Durchmesser 100mm, Gewinde R 1/2 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Bimetall-Zeigertherm., axial, 0+120:2C, Einbaulnge 45mm, Gehuse-Durchmesser 100mm, Gewinde R 1/2 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bimetall-Zeigertherm., axial, 0+120:2°C, Einbaulänge 45mm, Gehäuse-Durchmesser 100mm, Gewinde R 1/2 1 * 1 ST AMART110402 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: T110402
Lokale Artikelnummer:: AMART110402
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder