Methylthymolblau Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIM5000-1G BIM5000-5G BIM5000-100G
APOSBIM5000-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIM5000-1G APOSBIM5000-5G APOSBIM5000-100G
Methylthymolblau Natriumsalz
Methylthymolblau Natriumsalz
Indicator for metal titrations
Formel: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
MW: 844.76 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148905
CAS-Nummer: 1945-77-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge