Streptomycinsulfat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIS0148-100G BIS0148-25G
APOSBIS0148-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSBIS0148-100G APOSBIS0148-25G
Streptomycinsulfat
Streptomycin sulphate
Streptomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a bactericidal action against many gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..