Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

UNC0224 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BISN0023-5MG BISN0023-10MG BISN0023-25MG
APOSBISN0023-5MGEA 161 EUR InStock
APOSBISN0023-5MG APOSBISN0023-10MG APOSBISN0023-25MG
UNC0224 98%
UNC0224
UNC0224 is a selective inhibitor of G9a with IC50 of 15 nM.


Formel: C₂₆H₄₃N₇O₂
MW: 485.67 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18251564
CAS-Nummer: 1197196-48-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge