Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

MCC950 sodium salt

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BISN0154-5MG BISN0154-10MG
APOSBISN0154-5MGEA 166 EUR InStock
APOSBISN0154-5MG APOSBISN0154-10MG
MCC950 sodium salt
MCC950 sodium salt
MCC950 Sodium is a potent and highly specific small molecule inhibitor of NLRP3 inflammasome with IC50 of 7.5 nM in BMDMs.


Formel: C₂₀H₂₃N₂NaO₅S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30478884
CAS-Nummer: 256373-96-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge