Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)chlorid, wasserfrei 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

IN1546-1KG
APOSIN1546-1KGEA 400 EUR InStock
APOSIN1546-1KG
Kupfer(II)chlorid, wasserfrei 99,9%
Kupfer(II)chlorid


Formel: Cl₂Cu
MW: 134.45 g/mol
Siedepunkt: 1365.85
Melting Pt: 620 °C
Dichte: 3.386 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010972
CAS-Nummer: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..