Copper(II) ethoxide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IN1550-10G
APOSIN1550-10GEA 142 EUR InStock
APOSIN1550-10G
Copper(II) ethoxide
Copper(II) ethoxide
Formel: C₄H₁₀CuO₂
MW: 153.67 g/mol
Melting Pt: 120 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015650
CAS-Nummer: 2850-65-9
UN: 3181
ADR: 4.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge