Natriumselenat Decahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
IN3310-100G
APOSIN3310-100GEA 511 EUR InStock
APOSIN3310-100G
Natriumselenat Decahydrat 99,9%
Natriumselenat Decahydrat
Formel: Na₂SeO₄·10H₂O
Melting Pt: 35 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149174
CAS-Nummer: 10102-23-5
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge