Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylbrompyruvat, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR015293-100G OR015293-250G OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR015293-100G APOSOR015293-250G APOSOR015293-25G
Ethylbrompyruvat, technische Qualität
Ethylbrompyruvat


Formel: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 98…100 °C/10mmHg
Dichte: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000204
CAS-Nummer: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge