4-[(Pyridin-3-ylmethyl)amino]piperidine, N1-BOC protected 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR01643-1G
APOSOR01643-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR01643-1G
4-[(Pyridin-3-ylmethyl)amino]piperidine, N1-BOC protected 95+%
4-[(Pyridin-3-ylmethyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Melting Pt: 45…48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114984
CAS-Nummer: 206274-21-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge