Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR0170-1G OR0170-5G OR0170-10G
APOSOR0170-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR0170-1G APOSOR0170-5G APOSOR0170-10G
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride


Formel: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201.65 g/mol
Melting Pt: 170…172 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245496
CAS-Nummer: 849020-92-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge