Methyl 2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR111106-1G
APOSOR111106-1GEA 478 EUR InStock
APOSOR111106-1G
Methyl 2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Methyl 2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₈H₆ClN₃O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26395617
CAS-Nummer: 871231-32-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge