Xanthon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1180-100G
APOSOR1180-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR1180-100G
Xanthon
Xanthon
Formel: C₁₃H₈O₂
Siedepunkt: 349…350 °C/730mmHg
Melting Pt: 174…176 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005060
CAS-Nummer: 90-47-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge