4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR12107-5G
APOSOR12107-5GEA 806 EUR InStock
APOSOR12107-5G
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formel: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221.3 g/mol
Melting Pt: 68…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06662541
CAS-Nummer: 208188-23-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge