Indoline-2-carboxylic acid, N-BOC protected 90%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12334-250MG
APOSOR12334-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12334-250MG
Indoline-2-carboxylic acid, N-BOC protected 90%
Indoline-2-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263.289 g/mol
Melting Pt: 121…122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682411
CAS-Nummer: 137088-51-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..