Ethyl 2-cyanobutanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12466-25G
APOSOR12466-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR12466-25G
Ethyl 2-cyanobutanoate 98%
Ethyl-2-cyanobutanoate
Formel: C₇H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258598
CAS-Nummer: 1619-58-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge