3-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12818-250MG
APOSOR12818-250MGEA 140 EUR InStock
APOSOR12818-250MG
3-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine dihydrochloride
3-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂O·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09028161
CAS-Nummer: 101012-01-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge