Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 98%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol


Formel: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202.55 g/mol
Siedepunkt: 315 °C
Melting Pt: 50…54 °C
Dichte: 1.498 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 194 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007075
CAS-Nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge