Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-4-chlorbenzol 98+%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 55.1 EUR InStock
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Brom-4-chlorbenzol 98+%
1-Brom-4-chlorbenzol


Formel: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Melting Pt: 63…67 °C
Dichte: 1.651 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000600
CAS-Nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge